Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 647 Konjugat
Artikelnummer. p-7076267
Mængde:
1 mg
0.5 mL
Form:
Fast stof
Væske
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. 10349222
Brand: Invitrogen™ S32357
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alexa Fluor™ 647 streptavidin omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Alexa Fluor™ farvestof).
Alexa Fluor™ 647 streptavidin omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Alexa Fluor™ farvestof). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays. Alexa Fluor™ farvestof streptavidinkonjugater leveres som 1 mg frysetørret produkt eller i 0,5 ml volumener af en 2 mg/ml opløsning.
Vigtige egenskaber ved Alexa Fluor™ 647 Streptavidinkonjugater :
Alexa Fluor™ 647 streptavidinkonjugat har Ex/Em-maksima på∼ (650/668)
Lys, fotostabil fluorescens
Høj opløselighed i vandige opløsninger
Fås i flere farver
Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og mere
. Alexa Fluor™ Farvestoffer
Alexa Fluor™ farvestoffer er organiske fluorescerende farvestoffer udviklet til bedre ydeevne i billeddannelse og andre mærkningsprotokoller og udviser forbedret fotostabilitet og lysstyrke og forbedret opløselighed i vandige opløsninger. Disse farvestoffer er tilgængelige i en bred vifte af farver og er et godt valg til de fleste billedbehandlingsapplikationer.
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin påvisningsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit (Kat.nr. E21390) for at minimere denne interferens.
Se brugervejledningen for instruktioner om opløselighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 mg/mL
Konjugeret Alexa Fluor 647
Mængde 0.5 mL
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor