Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 647 Konjugat
Beskrivelse
Alexa Fluor™ 647 streptavidin omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Alexa Fluor™ farvestof). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays. Alexa Fluor™ farvestof streptavidinkonjugater leveres som 1 mg frysetørret produkt eller i 0,5 ml volumener af en 2 mg/ml opløsning.
Vigtige egenskaber ved Alexa Fluor™ 647 Streptavidinkonjugater :
• Alexa Fluor™ 647 streptavidinkonjugat har Ex/Em-maksima på∼ (650/668)
•Lys, fotostabil fluorescens
•Høj opløselighed i vandige opløsninger
•Fås i flere farver
•Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og mere
. Alexa Fluor™ Farvestoffer
Alexa Fluor™ farvestoffer er organiske fluorescerende farvestoffer udviklet til bedre ydeevne i billeddannelse og andre mærkningsprotokoller og udviser forbedret fotostabilitet og lysstyrke og forbedret opløselighed i vandige opløsninger. Disse farvestoffer er tilgængelige i en bred vifte af farver og er et godt valg til de fleste billedbehandlingsapplikationer.
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin påvisningsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit (Kat.nr. E21390) for at minimere denne interferens.
Se brugervejledningen for instruktioner om opløselighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2 mg/mL |
| Konjugeret | Alexa Fluor 647 |
| Mængde | 0.5 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor |