Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 546 konjugat
Beskrivelse
Alexa Fluor™ 546 streptavidin består af et biotinbindende protein (streptavidin), der kovalent er bundet til en fluorescerende etiket (Alexa Fluor™ farvestof). Streptavidin har en meget høj binding for biotin, og en konjugeret streptavidin bruges ofte sammen med en konjugeret biotin til specifik detektion af forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et fluorescerende mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, anvendes i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi samt mikropladeanalyser.Alexa Fluor™ Farvestof-streptavidinkonjugater leveres som 1 mg lyofiliseret produkt eller i 0,5 ml volumen af en 2 mg/ml opløsning.
Vigtige egenskaber ved Alexa Fluor™ 546 streptavidin-konjugatter:
- Alexa Fluor™ 546 streptavidin-konjugeret har Ex/Em maksimumer på ∼ (556/573)
- Lys, fotostabil fluorescens
- Høj opløselighed i vandige opløsninger
- Fås i flere farver
- Ideelt til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikroplade-assays og mere
Egenskaber ved Alexa Fluor™ farvestoffer
Alexa Fluor™ Farvestoffer er organiske fluorescerende farvestoffer udviklet for bedre ydeevne i billeddannelse og andre mærkningsprotokoller og udviser forbedret fotostabilitet og lysstyrke samt forbedret opløselighed i vandige opløsninger. Disse farvestoffer fås i et bredt udvalg af farver og er et godt valg til de fleste billeddannelsesapplikationer.
Blokering af endogen biotin
Naturligt forekommende biotiner kan forstyrre biotin-streptavidin-detektionsmetoder. For eksperimenter med fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores endogene biotin-blokerende kit for at minimere denne interferens.
Relaterede links:
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Alexa Fluor 546 |
| Mængde | 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor Farvestoffer |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.