Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Artikelnummer. 10164762
Skift visning
Mængde:
1 mg
0.5 mL
Form:
Fast stof
Væske
Pakningsstørrelse:
1mg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form Pakningsstørrelse
10164762 0.5 mL Væske Hver
10307962 1 mg Fast stof 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164762 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S32354
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alexa Fluor™ 488 streptavidin omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Alexa Fluor™ farvestof).
Alexa Fluor™ 488 streptavidin omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Alexa Fluor™ farvestof). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays. Alexa Fluor™ farvestof streptavidinkonjugater leveres som 1 mg frysetørret produkt eller i 0,5 ml volumener af en 2 mg/ml opløsning.
Vigtige egenskaber ved Alexa Fluor™ 488 Streptavidinkonjugater :
• Alexa Fluor™ 488 streptavidinkonjugat har Ex/Em-maksima på∼ (495/519)
•Lys, fotostabil fluorescens
•Høj opløselighed i vandige opløsninger
•Fås i flere farver
•Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og mere
. Alexa Fluor™ Farvestoffer
Alexa Fluor™ farvestoffer er organiske fluorescerende farvestoffer udviklet til bedre ydeevne i billeddannelse og andre mærkningsprotokoller og udviser forbedret fotostabilitet og lysstyrke og forbedret opløselighed i vandige opløsninger. Disse farvestoffer er tilgængelige i en bred vifte af farver og er et godt valg til de fleste billedbehandlingsapplikationer.
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin påvisningsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit (Kat.nr. E21390) for at minimere denne interferens.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Se brugervejledningen for instruktioner om opløselighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 mg/mL
Konjugeret Alexa Fluor 488
Mængde 0.5 mL
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor