Få mere at vide
Molecular Probes™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 430 konjugat
Beskrivelse
Vores Alexa Fluor 430 streptavidin-konjugat er en lys, grøn-fluorescerende probe (absorptions-/emissionsmaksima∼ 434/539 nm). Streptavidin, et ikke-glykosyleret biotinbindende protein med et næsten neutralt isoelektrisk punkt, udviser efter sigende mindre uspecifik binding end avidin.
Se en valgguide for alle Alexa Fluor™ streptavidin og avidinkonjugater .
Se en valgguide for alle Alexa Fluor™ streptavidin og avidinkonjugater .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Konjugeret | Alexa Fluor 430 |
| Oversigt | Alexa Fluor™ 430 Streptavidin, 1mg, gult fast stof, Alexa Fluor™ 430 Farvetype, 539 nm emissionsbølgelængde, 434 nm excitationsbølgelængde, fluorescerende detektionsmetode, til brug med blot-analyse, flowcytometri, histokemiske anvendelser, immunoassays |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Blotanalyse, flowcytometri, histokemiske anvendelser, immunoassays |
| Formulering | Fast stof |
| Inkluderer | 1 hætteglas med streptavidin Alexa Fluor™ 430 konjugat |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Kun til forskningsbrug (RUO) |
| Indhold og opbevaring | -5 °C til -30 °C |
| Vis mere |