Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 konjugat
Artikelnummer. 10412322
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10412322 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10412322 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S32351
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 konjugat
Vores streptavidin, Alexa Fluor 405-konjugat er en lys, fotostabil probe med excitations-/emissionsmaksima på 402 og 421 nm. Streptavidin er et ikke-glykosyleret biotinbindende protein, der er isoleret fra bakterier og har et næsten neutralt isoelektrisk punkt. Det bruges i vid udstrækning til at påvise biotinylerede prober, fordi det angiveligt udviser mindre uspecifik binding end det glycosylerede, biotinbindende protein, avidin.
Se en valgguide for alle Alexa Fluor™ streptavidin og avidinkonjugater .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 405
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Flowcytometri, immunoassays, histokemiske anvendelser, blot-analyse
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas streptavidin Alexa Fluor™ 405 konjugat.
Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Excitation/Emission 402/421
Flowcytometer laserlinjer 405
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Fast stof
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 405