Få mere at vide
Molecular Probes™ Streptavidin - Agarose
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Reaktivitet: SA-Seph 4B reagerer med biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mg Streptavidin/ml Sepharose Gel |
| Mængde | 2 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Flydende suspension |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |