Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin Agarose, sedimenteret perlesuspension
Artikelnummer. 11580746
Skift visning
Mængde:
5mL, 5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580746 5mL, 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11580746 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S951
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Streptavidin konjugeret til 4% perleformet tværbundet agarose kan anvendes til at isolere biotinylerede proteiner.
Streptavidin, der er konjugeret med 4% perlebeat krydsbundet agarose, kan bruges til at isolere biotinylerede proteiner. Derudover kan biotinylerede antistoffer bindes til streptavidin agarose for at generere affinitetsmatricer til storskala isolering af antigener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Streptavidin Agarose, 5mL, Affinity Column Type, Agarose Label, Suspension, Streptavidin Immobilized Phase, 2 to 8°C Storage Temperature, Wet Ice
Produkttype Streptavidin Agarose
Mængde 5mL, 5 mL
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Forsendelsestilstand Våd is
Form Flydende suspension
Til brug med (applikation) Protein assays and analysis, protein purification and isolation
Matrix Streptavidin Agarose
Type Agarose
Etiket eller farvestof Agarose
Stationær fase Streptavidin
Kolonnetype Affinitet
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.