Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin Acrylamid
Artikelnummer. 10685003
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10685003 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10685003 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S21379
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Streptavidin akrylamid kan co-polymeriseres med akrylamid på polymere overflader til et ensartet monolag af immobiliseret streptavidin. Streptavidin akrylamid kan også belægge perler eller mikrosfærer på 1- til 1000-μ m diameter, der skal anvendes i en række affinitetsbindings- eller oprensningsanvendelser.
Streptavidin akrylamid kan co-polymeriseres med akrylamid på polymere overflader for at skabe et ensartet monolag af immobiliseret streptavidin. Streptavidinet kan derefter anvendes til biotinyleret probe-isolering ved at anvende prober, enzymer, antistoffer eller farmaceutiske midler. Streptavidin akrylamid kan belægge polymere overflader såsom perler eller mikrosfærer, der spænder fra 1 til 1000μ m i diameter. Fleksibiliteten ved at bruge streptavidin akrylamid til at belægge disse overflader giver mulighed for fuldstændig tilpasning.
Streptavidin-coatede mikrosfærer (mikropartikler) kan anvendes til en række affinitetsbindingsanvendelser. Streptavidin binder sig hurtigt til biotin med en stærk ikke-kovalent binding og høj affinitet, hvilket tillader dette amplificerede bundne kompleks at forblive stabilt inden for et område af temperatur- og pH-forhold. Dette gør streptavidin akrylamid-coatede mikrosfærer til et egnet materiale til farmaceutisk lægemiddellevering, 3D-cellekultur, bakteriel isolering og flowcytometrianalyse. Streptavidin-coatede perler bruges ofte til DNA-sekventering, PCR-produktoprydning, celleadskillelse, DNA-enkeltmolekyle-billeddannelsesundersøgelser og i en række diagnostiske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Flydende suspension
Mængde 1 mg
Til brug med (applikation) Cellekultur, bakteriel isolering, flowcytometri, DNA-sekventering, PCR-produktoprydning, celleadskillelse, DNA-enkeltmolekyle-billeddannelse
Type Streptavidin Acrylamid
Etiket eller farvestof Akrylamid
Stationær fase Streptavidin
Kolonnetype Affinitet