Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, fast
Artikelnummer. 11570746
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570746 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11570746 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S888
 Begrænset vare
På lager
Et bakterielt afledt biotinbindende protein, der angiveligt udviser mindre uspecifik binding end avidin.
  • Et bakterielt afledt biotinbindende protein, der angiveligt udviser mindre uspecifik binding end avidin.
  • Bindingsaktivitet af streptavidin bestemmes at være> 11 enheder pr. mg protein
  • En enhed af bindingsaktivitet er defineret som den mængde protein, der binder 1μ g biotin (Grøn, NM, Biochem . J., 89:599,1963)
  • Opbevares ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevaring ved modtagelse:≤ -20 °C, udtørres
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Fast stof
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)