Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, frysetørret pulver
Artikelnummer. p-7180383
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10354073 5 mg Hver
10394023 1 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354073 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 434302
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et bakterielt afledt biotinbindende protein, der angiveligt udviser mindre uspecifik binding end avidin.
  • Et bakterielt afledt biotinbindende protein, der angiveligt udviser mindre uspecifik binding end avidin.
  • Bindingsaktivitet af streptavidin bestemmes at være> 11 enheder pr. mg protein
  • En enhed af bindingsaktivitet er defineret som den mængde protein, der binder 1μ g biotin (Grøn, NM, Biochem . J., 89:599,1963)
  • Streptavidin leveres i frysetørret form i 10 mM fosfatbufret saltvand, pH 7,4
  • Rekonstituer med 1 mL destilleret eller deioniseret vand
  • Opbevares ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Streptavidin leveres i frysetørret form i 10 mM phosphatbufret saltvand, pH 7,4. Rekonstituer med 1 ml destilleret eller deioniseret vand. Opbevares ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)