missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Streptamine Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30422617
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422617 25 mg
30420506 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68735025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5469-74-9
Molekylær formel C6H14N2O4 .H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 276.27
Synonym Streptamine, Sulfate (1:1) (8CI,9CI)
IUPAC navn (1R,3S,4R,6S)-4,6-diaminocyclohexane-1,2,3,5-tetrol;sulfuric acid
SMIL N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Streptamine Sulfate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O4.H2O4S/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10;1-5(2,3)4/h1-6,9-12H,7-8H2;(H2,1,2,3,4)/t1-,2+,3-,4+,5-,6-;
Formel vægt 276.0627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.