Få mere at vide
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Kromatografiharpiks
Artikelnummer. 16486149 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Emballagemængde:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde
16486149 10 ml
16496149 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486149 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29401324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7895.00 DKK
    7298.00 DKK / 10ml
    Spare 597.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kromatografiharpiks til oprensning af rekombinante proteiner mærket med en Strep-tag™ II og Twin-Strep-tag™ .
  • Meget ren Strep-tag II og Twin-Strep-tag rekombinante proteiner
  • Hurtig rensning med simpel eluering
  • Fysiologiske forhold og mild eluering bevarer målproteinaktiviteten
  • Hurtig og nem regenerering
  • Kompatibel med en lang række rengøringsmidler, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stabilitet Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere
Til brug med (applikation) Oprensning af rekombinante proteiner mærket med Strep-tag II og Twin-Strep-tag
Opbevaringskrav 2 til 8 °C i 20 % ethanol
Bindende Kapacitet Ca. 10 mg protein med Strep-tag II eller Twin-Strep-tag/ml harpiks
Partikelstørrelse 34 μm
Matrix Stiv, tværbundet agarose, kugleformet
pH-område 6 til 10 pH
Tæthed (metrisk) Ca. 5 mg/ml harpiks
Ligand type Strep-Tactin XT
Emballagemængde 10 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.