Få mere at vide
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
Artikelnummer. 17296541 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17296541 Medium -
17206551 Større -
17216551 X-Large -
17226551 2X-stor -
17236551 3X-Large -
17246551 4X-stor -
17256551 5X-stor Hver
17266551 6X-stor -
17276541 X-Small -
17286541 Lille -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17296541 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8930910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    720.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.69 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid
  • Let softshell jakke uvex perfektionere
  • Farve: sort/blå
  • Materiale: 94% polyester, 6% spandex indvendigt: 100% polyester, mesh
  • Åndbart, vand- og vindafvisende materiale, aftagelige ærmer, stående krave, reflekterende uvex logo
  • Reflekterende rør
  • Størrelser: S-XXXL
  • Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klorering og - tørretumbler - strygning 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Blå
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 260 g/m²