Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stray Light Standards
Artikelnummer. 11863764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Stray Light Standard, KCl
Stray Light Standard, NaI
Bølgelængdeområde:
190 til 210 sømil
250 til 270 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Bølgelængdeområde Pakningsstørrelse
11863764 Stray Light Standard, NaI 250 til 270 nm Hver
11873764 Stray Light Standard, KCl 190 til 210 sømil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11863764 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9423UV95500E
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Thermo Scientific™ NIST™ sporbare standarder bekræfter spektrofotometers strølysspecifikation.
hver Thermo Scientific Stray Light Standard stopper med at transmittere lys under en bestemt bølgelængde. Under denne afskæring kan enhver målt værdi tilskrives instrumentelt strølys. En målt værdi af strølys, der ikke opfylder instrumentspecifikationerne, kan indikere et problem med instrumentlampen og kan resultere i analytiske fejl.
Følgende standarder er tilgængelige for måling af strølys:
  • Kaliumchlorid, afskæring ved 200 nm
  • Natriumiodid, cutoff ved 260nm
  • Natriumnitrat, cutoff ved 390nm
Stray Light Standards leveres i permanent forseglede kvartskuvetter. Et vandemne svarende til hver specifik standard leveres med hver Stray Light Standard til at udføre blanke aflæsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering NIST Sporbar
Type Stray Light Standard, NaI
Bølgelængdeområde 250 til 270 nm
Til brug med (udstyr) Evolution 60S, 201, 220 260 Bio , 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Inkluderer Blank og 10 g/L NaI Standard