Beskrivelse
- Brand: Strata
- Technique: SP
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: SI-1 Silica
Tekniske data
Tekniske data
| Sengens vægt | 5 g |
| Til brug med (udstyr) | Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment |
| Partikelstørrelse | 55 μm |
| Sorbent | SI-1 Silica |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |