Description
- Mærke: Strata
- Teknik: SP
- Separationstilstand: Normal fase
- Fase: SI-1 silica
Specifications
Specifications
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (udstyr) | Vakuummanifolder eller automatiseret SPE-udstyr |
| Partikelstørrelse | 55 μm |
| Sorbent | SI-1 Silica |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (metrisk) | 6.5 mL |