Beskrivelse
- Tilgængelige retentionsmekanismer inkluderer omvendt fase, ionudveksling, normalfase og blandet mode
- 24 faser og tælling
- Renere ekstrakter og reproducerbare resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Sengens vægt | 1 g |
| Til brug med (udstyr) | Vakuummanifolder eller automatiseret SPE-udstyr |
| Partikelstørrelse | 55 μm |
| Sorbent | C18-T |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (metrisk) | 12 mL |