Få mere at vide
Phenomenex™ Strata™ C18-E Online SPE-kolonne
Artikelnummer. 31745408 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
20 μm
50 μm
55 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse
31745408 20 μm
31742121 55 μm
31743561 50 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31745408 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. 00MS039B0CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Strata SPE-produkter er fremstillet for at give dig optimal kvalitet, reproducerbarhed og ydeevne. Med over 20 års erfaring leverer Strata SPE-produkter rene ekstrakter og høje genvindingsværdier for en lang række målanalytter på tværs af forskellige prøvematricer.
  • Tilgængelige retentionsmekanismer inkluderer omvendt fase, ionudveksling, normalfase og blandet mode
  • 24 faser og tælling
  • Renere ekstrakter og reproducerbare resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vakuummanifolder eller automatiseret SPE-udstyr
Partikelstørrelse 20 μm
Sorbent C18-E
Type Solid Phase Extraction Column