Beskrivelse
- Aktive farmaceutiske ingredienser (API )
- Kosmetiske aktivstoffer
- Formuleringer
- Personlige plejeprodukter
- Pesticider og kemikalier
- Forudsigelig for diffusion i menneskelig hud for en lang række forbindelser og formuleringer
- Udviser differentiel permeabilitet i nærvær af forstærkere og er kompatibel med almindelige formuleringsformater, så det er passende til brug under formuleringsoptimering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethersulfon, Polyolefin, Syntetisk Lipid Efterbehandling |
| Filterkode | SKBM |
| Overfladetype | Almindelig |
| Tykkelse (metrisk) | 300μ m |
| Type | Transdermal diffusionstestmodel |
| Diameter (metrisk) | 2.5 cm |