Artikelnummer. 15493625
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Udenfor: 51 mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 127 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Højde (metrisk):
18 mm
22 mm
29 mm
34 mm
41 mm
45 mm
59 mm
65 mm
89 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Kapacitet (metrisk)
Diameter (metrisk) Udvendig
Højde (metrisk)
Pakningsstørrelse
15493625
100 ml
Udvendig: 59 mm
18 mm
Hver
15403595
10 ml
Udvendig: 27 mm
34 mm
Hver
15463595
15 ml
Udvendig: 33 mm
41 mm
Hver
15423605
20 ml
Udvendig: 33 mm
41 mm
Hver
15483605
25 ml
Udvendig: 45 mm
22 mm
Hver
15403615
35 ml
Udvendig: 46 mm
89 mm
Hver
15463615
55 ml
Udvendig: 46 mm
22 mm
Hver
15443625
1000 ml
Udvendig: 127 mm
65 mm
Hver
15433635
55 ml
Udvendig: 47 mm
59 mm
Hver
15463635
500 ml
Udvendig: 101 mm
22 mm
Hver
15483635
250 ml
Udvendig: 82 mm
45 mm
Hver
15493635
75 ml
Udenfor: 51 mm
29 mm
Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
15493625
Leverandør
Thermo Scientific Chemicals
Leverandørnr.
036054.KT
1291.06 DKK
/ Pakke med 1
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Oversigt
Lige væg
Materiale
Zirkonium
Kapacitet (metrisk)
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig
Udvendig: 59 mm
Højde (metrisk)
18 mm
Produkttype
Zirconium digel
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?