Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg zirkonium digel
Artikelnummer. 15443625
1000 mL, Udvendig: 127 mm, 65mm, Hver
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
Outside: 51mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 127 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Højde (metrisk):
18mm
22mm
29mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15443625
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036035.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lige væg
Materiale Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig Udvendig: 127 mm
Højde (metrisk) 65mm
Produkttype Zirconium digel
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lige væg zirkonium digel >