Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg zirkonium digel
Artikelnummer. 15403595
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Udenfor: 51 mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 127 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Højde (metrisk):
18 mm
22 mm
29 mm
34 mm
41 mm
45 mm
59 mm
65 mm
89 mm
Förpackningsstorlek
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) unitSize
15403595 10 ml Udvendig: 27 mm 34 mm Hver
15463595 15 ml Udvendig: 33 mm 41 mm Hver
15423605 20 ml Udvendig: 33 mm 41 mm Hver
15483605 25 ml Udvendig: 45 mm 22 mm Hver
15403615 35 ml Udvendig: 46 mm 89 mm Hver
15463615 55 ml Udvendig: 46 mm 22 mm Hver
15443625 1000 ml Udvendig: 127 mm 65 mm Hver
15493625 100 ml Udvendig: 59 mm 18 mm Hver
15433635 55 ml Udvendig: 47 mm 59 mm Hver
15463635 500 ml Udvendig: 101 mm 22 mm Hver
15483635 250 ml Udvendig: 82 mm 45 mm Hver
15493635 75 ml Udenfor: 51 mm 29 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15403595 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 035909.KT
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Lige væg
Materiale Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig Udvendig: 27 mm
Højde (metrisk) 34 mm
Produkttype Zirconium digel
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.