Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lige væg nikkeldigel
Product Code. 15486145
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
Outside: 27mm
Outside: 33mm
Outside: 51mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 21 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 15486145
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036013.KT
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Lige væg
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Diameter (metrisk) Udvendig Udvendig: 46 mm
Højde (metrisk) 22mm
Produkttype Nikkel digel