Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg nikkeldigel
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 21 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 51 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lige væg |
| Materiale | Nikkel |
| Kapacitet (metrisk) | 35 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | Udvendig: 46 mm |
| Højde (metrisk) | 89mm |
| Produkttype | Nikkel digel |