Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg Inconel Digel
Artikelnummer. 15476145
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 127 mm
Udvendig: 21 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 51 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15476145 55 ml Udvendig: 46 mm Hver
15466135 5 ml Udvendig: 21 mm Hver
15486135 10 ml Udvendig: 27 mm Hver
15406145 15 ml Udvendig: 33 mm Hver
15426145 20 ml Udvendig: 33 mm Hver
15446145 25 ml Udvendig: 45 mm Hver
15423625 1000 ml Udvendig: 127 mm Hver
15496145 100 ml Udvendig: 59 mm Hver
15426155 55 ml Udvendig: 47 mm Hver
15473635 500 ml Udvendig: 101 mm Hver
15456155 75 ml Udvendig: 51 mm Hver
15461437 250 ml Udvendig: 82 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15476145 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036012.KT
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lige væg
Materiale Inconel
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Diameter (metrisk) Udvendig Udvendig: 46 mm
Produkttype Inconel Digel