Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg Inconel Digel Artikelnummer.: 15466135
Thermo Scientific Chemicals Lige væg Inconel Digel
Artikelnummer. 15466135
5 mL, Outside: 21mm, Hver
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
Outside: 127mm
Outside: 21mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 51 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15466135
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035890.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Straight Wall
Materiale Inconel
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Udvendig Outside: 21mm
Produkttype Inconel Crucible
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lige væg Inconel Digel >