Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg Inconel Digel
Artikelnummer. 15446145
25 mL, Udvendig: 45 mm, Hver
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
Outside: 127mm
Outside: 21mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 51 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15446145
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035974.KT
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lige væg
Materiale Inconel
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Diameter (metrisk) Udvendig Udvendig: 45 mm
Produkttype Inconel Digel
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lige væg Inconel Digel >