Få mere at vide
BRAND™ Lige nåle-ventil stophane
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Boro 3.3 konstruktion
- Til brug med buretter
- Ventilåbning 0 til 2,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Burette |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Inkluderer | Retentionsanordning |
| Type | Nåleventil |