Få mere at vide
Sampling Systems™ Lige pincet
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Beskrivelse
- Udvalg af forskellige bekvemme længder
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Lige |
| Længde (engelsk) | 15,7 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | 1 Pincet/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Standard |