Få mere at vide
Sampling Systems™ Lige pincet
Artikelnummer. 17912112 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17912112 300 mm
17992102 100 mm
17942132 200 mm
17932132 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17912112 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A596300
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Denne pincet lavet af 316L rustfrit stål er designet til brug i laboratorie-, produktions- og industrimiljøer. Pincet gør det nemt at samle indviklede genstande op, såsom hætteglas og væv.
  • Udvalg af forskellige bekvemme længder
Spécification
Produkttype Pincet
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Rustfrit stål (316L)
Mængde 1 pincet/C.
Sterilitet Ikke-steril
Stil Standard
Tip stil Lige
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.