Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Lige rørforbindelser
Artikelnummer. p-7222644
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
9 mm
Artikelnummer. 10030311
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01600009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Rørforbindelser
  • Lige
  • Med to glas oliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (metrisk) 115 NS
Inkluderer To glas oliven