Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Lige rørforbindelser
Artikelnummer. 10439172
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
9 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10439172 8 mm
10030311 9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10439172 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 01600008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00 DKK
    69.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 22.60 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Rørforbindelser
  • Lige
  • Med to glas oliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 115 NS
Inkluderer To glas oliven