Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lige rørforbindelser
Artikelnummer. 10469552
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10469552 10 mm
1 options
Artikelnummer. 10469552 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    79.85 DKK / Pakke med 10
    Spare 21.15 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Fremstillet af DURAN™ Lenz Laborglasinstrumente™ Lige rørforbindelser er ideelle til at forbinde rør med forskellige diametre.
  • Rørforbindelser
  • Lige
  • Med to glas oliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (metrisk) 115 mm
Emballagemængde 10