Få mere at vide
Buerkle™ Lige sugerør til Buerkle™ ProfiSampler
Længde (metrisk):
200 cm
220 cm
Farve:
Klarhed
Sort
Materiale:
Gennemsigtigt glas, forniklet messing, elektrisk ledende polyamid
Polyethylen (genanvendeligt)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af enten polyethylen eller polyamid plast
- Polyethylenrør, der anvendes til generel prøveudtagning, polyamidrør, der anvendes til brændbare væsker i VbF-farekategori AI (elektrisk ledende)
- Diameter på 6 x 8 mm
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sugerør |
| Materiale | Gennemsigtigt glas, forniklet messing, elektrisk ledende polyamid |
| Rørmateriale | Polyamid |
| Stil | Lige |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Til brandfarlige væsker i VbF-farekategori AI (elektrisk ledende) |
| Vægt (metrisk) | 0.8 kg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 x 8 mm |
| Længde (metrisk) | 220 cm |