Få mere at vide
Buerkle™ Lige sugerør til Buerkle™ ProfiSampler
Beskrivelse
- Fremstillet af enten polyethylen eller polyamid plast
- Polyethylenrør, der anvendes til generel prøveudtagning, polyamidrør, der anvendes til brændbare væsker i VbF-farekategori AI (elektrisk ledende)
- Diameter på 6 x 8 mm
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sugerør |
| Materiale | Polyethylen (genanvendeligt) |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rørmateriale | Polyethylen |
| Stil | Lige |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Til generel prøveudtagning |
| Vægt (metrisk) | 0.8 kg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 x 8 mm |
| Længde (metrisk) | 200 cm |