Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Lige stænkhoveder iflg. til Stutzer
Standard konusled:
Kegle - NS 24/29, Fatning - NS 19/26
Beskrivelse
- Lige form
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Til adskillelse af dråber (direkte placering på destillationskolber)
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | DURAN™ rør |
| Mængde | 1 |
| Standard konusled | Kegle - NS 24/29, Fatning - NS 19/26 |