Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Sprøjtehoveder Acc. til Stutzer, Lige
Artikelnummer. 10588421
Standard konusled:
NS 14/23 NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Artikelnummer. 10588421
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05035011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til placering på destillationskolber til adskillelse af dråber. Lenz Laborglasinstrumente™ Sprøjtehoveder Acc. til Stutzer, Straight, er fremstillet af slidstærkt Duran™ glasrør.
  • Lige med NS kegle og fatning
  • Temperatur- og kemikalieresistens
  • Minimal termisk udvidelse
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til adskillelse af dråber (direkte placering på destillationskolber)
Type Lige stænkhoveder
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23 NS 14/23