Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Sprøjtehoveder Acc. til Stutzer, Lige
Artikelnummer. 10231071
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23 NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled
10231071 NS 29/32, NS 29/32
10588421 NS 14/23 NS 14/23
11953461 NS 29/32, NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10231071 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05035044
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Til placering på destillationskolber til adskillelse af dråber. Lenz Laborglasinstrumente™ Sprøjtehoveder Acc. til Stutzer, Straight, er fremstillet af slidstærkt Duran™ glasrør.
  • Lige med NS kegle og fatning
  • Temperatur- og kemikalieresistens
  • Minimal termisk udvidelse
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til adskillelse af dråber (direkte placering på destillationskolber)
Type Lige stænkhoveder
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 29/32, NS 29/32