Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med hvid låg
Artikelnummer. 15438804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15438804 40 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15438804 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    772.13 DKK / Pakke med 1000
    Spare 592.87 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Corning™ Gosselin™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 1000/Cs.
nr. pr. pakke 100/pose