Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med rød låg, bakke
Beskrivelse
- Klar og brudsikker polypropylen (PP)
- Fås i forskellige størrelser og mængder
- Farvekodede skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvekrukke |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Lige |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Klar |
| Mærke | Ingen etiket |
| Vis mere |