Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med rød låg og etiket
Kapacitet (metrisk):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 264
Pakke med 380
Pakke med 700
Beskrivelse
- Klar og brudsikker polypropylen (PP)
- Fås i forskellige størrelser og mængder
- Farvekodede skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Lige |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | Hvid etiket |
| Vis mere |