Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med rød låg og etiket
Artikelnummer. 15418814
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
125 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 264
Pakke med 380
Pakke med 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15418814 40 ml Pakke med 1000
15418824 60 ml Pakke med 700
15468834 125 ml Pakke med 380
15478844 180 ml Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15418814 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Lukningsfarve Rød
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 1000/Cs.
nr. pr. pakke 100/pose