Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med rød låg
Artikelnummer. 15438824
Kapacitet (metrisk):
60 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 600
Artikelnummer. 15438824
Brand: Gosselin™ TP35C052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Lukningsfarve Rød
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 600/Cs.
nr. pr. pakke 30/Bakke