Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med grøn låg, steril
Artikelnummer. 15448804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15448804 40 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15448804 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    900.38 DKK / Pakke med 1000
    Spare 714.62 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Corning™ Gosselin™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Lukningsfarve Grøn
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
Mængde 100/Bag, 1000/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.