Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med grøn låg
Kapacitet (metrisk):
40 ml
125 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 264
Pakke med 380
Beskrivelse
- Klar og brudsikker polypropylen (PP)
- Fås i forskellige størrelser og mængder
- Farvekodede skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Lige |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Klar |
| Mærke | Ingen etiket |
| Vis mere |