Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med grøn låg
Artikelnummer. 15488804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
125 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 264
Pakke med 380
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15488804 40 ml Pakke med 1000
15428834 125 ml Pakke med 380
15448844 180 ml Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488804 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    792.55 DKK / Pakke med 1000
    Spare 612.45 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-02-2027
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvebeholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Lukningsfarve Grøn
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 1000/Cs.
nr. pr. pakke 100/pose