Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg og etiket
Artikelnummer. 15498804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15498804 40 ml Pakke med 1000
15488814 60 ml Pakke med 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498804 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    873.71 DKK / Pakke med 1000
    Spare 671.29 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Lukningsfarve Blå
Lukketype Skruelåg
Farve Klar blå
Inkluderer Hvid etiket
Mærke Hvid etiket
nr. pr. sag 1000/Cs.
nr. pr. pakke 100/pose