Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg
Artikelnummer. 15458804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 264
Pakke med 700
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15458804 40 ml Pakke med 1000
15428814 60 ml Pakke med 700
15478834 180 ml Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458804 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    663.33 DKK / Pakke med 1000
    Spare 511.67 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvebeholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Lukningsfarve Blå
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 1000/Cs.
nr. pr. pakke 100/pose