Learn More
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
180 ml
Packungsgröße:
Pakke med 1000
Pakke med 264
Pakke med 700
Beschreibung
- Klar og brudsikker polypropylen (PP)
- Fås i forskellige størrelser og mængder
- Farvekodede skruelåg
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Lige |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Klar |
| Mærke | Ingen etiket |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur